Learn More
Sartorius™ Junta tórica de silicona
Código de producto. 10517821 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
40 x 2 mm
40 x 5 mm
42 x 3mm
45 x 3 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
10517821 40 x 5 mm cada uno
10430873 45 x 3 mm cada uno
10337221 40 x 2 mm 1 PCS
10761553 42 x 3mm cada uno
4 options
Código de producto. 10517821
Marca: Sartorius™ 6980110
Solo quedan null
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Soporte de filtro en línea de policarbonato
Cantidad 1Each
Tipo de producto Junta tórica
Material Silicona
Tamaño 40 x 5 mm