Descripción
- Fabricado de fluorocarbono FKM
- Resistentes a temperaturas de hasta 200 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Junta de la puerta: fabricada de FKM, sin silicona |
| Para utilizar con (equipo) | Cámaras BINDER FD 115 |
| Material | Fluorocarbono (FKM) |
| Tipo | Acesorio, Junta de la puerta |