Learn More
Heidolph™ Tubo de extensión de silicona
Código de producto. 10640113 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
DI de 0,8 mm/DE de 2,6 mm
DI de 1,42 mm/DE de 3,22 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
10640113 DI de 0,8 mm/DE de 2,6 mm cada uno
10065821 DI de 1,42 mm/DE de 3,22 mm cada uno
2 options
Código de producto. 10640113
Marca: Heidolph™ 5253002400
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos de silicona recubiertos de platino para uso en productos farmacéuticos y biología. El tubo de extensión de silicona Heidolph™ es muy suave, biocompatible e inerte.
  • El interior extremadamente liso evita el crecimiento bacteriano.
  • Biocompatible, adsorción y absorción mínimas.
  • Buenas propiedades de flujo.
  • Alta estabilidad de temperatura
  • Absolutamente inerte, libre de suavizante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad USP clase VI, FDA, cumple GLP y NSF.
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 0,8 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 2,6 mm
Grosor (métrico) 0,9 mm
Para utilizar con bomba
Para utilizar con (aplicación) El interior extremadamente liso evita el crecimiento bacteriano, biocompatible con una absorción y absorción mínimas, buenas propiedades de flujo, alta estabilidad de temperatura, inerte, libre de suavizante, blanco translúcido.
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -80 °C
Esterilidad No estéril
Tamaño de los tubos DI de 0,8 mm/DE de 2,6 mm
Método de esterilización Esterilizable en autoclave durante 30 min (a 1 bar, radiación).
Altura (métrico) 7 m de agua
Permeabilidad a los gases Relativamente alto
Limitaciones No apto para disolventes concentrados, aceites, ácidos o sosa cáustica diluida; permeabilidad relativamente alta al gas.
Color Blanco translúcido
Presión máxima Tiempo continuo/corto a 0,5/1,5 bar
Nivel de vacío Buena
Max. Operating Temperature (Metric) de 200 °C
Tipo de producto Tubos de extensión