Learn More
Ebro Electronic™ Cable de extensión para termopar tipo K
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | RoHS Directive 2011/65/EU |
| Desechables | Single-use |
| Para utilizar con (aplicación) | Extension cable for probes with lemosa connector |
| Altura (métrico) | 30 mm |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Longitud del cable (métrico) | 1 m |
| Material | Silicona |
| Modelo | AN 140 |
| Peso (métrico) | 0.12 kg |
| Tipo de producto | Cable alargador |
| Mostrar más |