Learn More
Ebro Electronic™ Cable de extensión para termopar tipo K
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10269659
Change view
Click to view available options
Longitud del cable (métrico):
1 m
2,5 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud del cable (métrico) unitSize
10269659 1 m cada uno
11773489 2,5 m cada uno
2 options
Código de producto. 10269659
Marca: Ebro Electronic™ 13412626
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cable prolongador silicona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHS Directive 2011/65/EU
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Extension cable for probes with lemosa connector
Altura (métrico) 30 mm
Longitud (métrico) 250 mm
Longitud del cable (métrico) 1 m
Material Silicona
Modelo AN 140
Peso (métrico) 0.12 kg
Tipo de producto Cable alargador
Para utilizar con (equipo) TFN 520
Anchura (métrico) 100 mm