Learn More
Watson-Marlow Tubing Silicone Double Segment Manifold Tubing
Código de producto. p-200000128
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,29 mm
2,29 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. 17847973
Marca: Watson-Marlow Tubing 983.0129.000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Silicone Double Segment Manifold Tubing is pump tubing tor 401U/D1, 401U/DM2 and 401U/DM3 manual/auto control ultra compact pumps.
  • 401U/D1, 401U/DM2 and 401U/DM3 Manual/auto Control Ultra Compact Pumps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) 0,05 in
Diámetro interior (métrico) 1,29 mm
Material Silicona
Longitud global (imperial) 1.5 ft.
Longitud global (métrico) 0.46 m
Grosor (imperial) 0.03 in.
Grosor (métrico) 0.8 mm
Tipo de producto Double Segment Tubing