Learn More
Silicon Standard: Si @ 5000 μg/g in Hydrocarbon Oil, VHG™
Código de producto. 17971576
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
200 g
Tamaño de la unidad:
200 g
50 g
17971576 200 g 200 g
17981806 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 17971576
Marca: VHG Labs VHGOSI5000200G
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Silicon Standard: Si @ 5000 μg/g in Hydrocarbon Oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silicon
CAS 7440-21-3
Métodos ICP/XRF/RDE
Nombres de analitos o componentes Silicon
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular Si
Sinónimo Silicon
Fórmula InChI InChI=1S/Si
SMILES [Si]
Nombre IUPAC silicon
Solvent or Matrix 75 cSt Mineral Oil
Peso molecular (g/mol) 28.086
Cantidad 200 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 27.977 g/mol