Learn More
Patrón de silicio, 1000 mg/l en H2O/0,24 F (grado de garantía), SPEX CertiPrep™
Código de producto. p-219637 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 mL
250 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
250 ml
30 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
16301256 30 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 30 ml
10293952 250 mL Frasco de polietileno 250 ml
2 options
Código de producto. 16301256
Marca: SPEX Certiprep PLSI92M
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Si1000 μg/ml
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
Queja de GHS/OSHA
CAS 16919-19-0 , 7732-18-5
Fórmula molecular F6H8N2Si
Peso molecular (g/mol) 178.153
Clave InChI ITHIMUMYFVCXSL-UHFFFAOYSA-P
PubChem CID 28145
Nombre IUPAC diazanio; hexafluorosilicio(2-)
SMILES [NH4+].[NH4+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silicon Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix Water
Cantidad 30 mL
Grado Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Concentración de     matriz    N.º decat. H2O/tr.HF    1000 μg/mL    PLSI9-2Y, -2T, -2X    10 000    PLSI9-