Learn More
Patrón de silicio, 1000 mg/l en H2O/0,24 F (grado de garantía), SPEX CertiPrep™
Código de producto. 10293952 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 mL
250 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
250 ml
30 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10293952 250 mL Frasco de polietileno 250 ml
16301256 30 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 30 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10293952 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor PLSI92T
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
  • Patrón de silicio
  • Fabricado con agua ASTM Tipo I.
  • Concentración al 1000 μg/ml
  • Volumen de 250 ml
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
CAS 16919-19-0 , 7732-18-5
Fórmula molecular F6H8N2Si
Peso molecular (g/mol) 178.153
Clave InChI ITHIMUMYFVCXSL-UHFFFAOYSA-P
PubChem CID 28145
Nombre IUPAC diazanio; hexafluorosilicio(2-)
SMILES [NH4+].[NH4+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silicon Standard
Envase Frasco de polietileno
Certificado de análisis Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels.
% mín. CAS 0.1, 99.9
% máx. CAS 0.1, 99.9
Técnica AA, ICP
Tipo Certified Reference Material
Cantidad 250 mL
Grado Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Concentration    Cat. No.H2O/tr. HF    1000μg/mL    PLSI9-2Y, -2T, -2X    10,000    PLSI9-3Y, -3XH2O    1000μg/mL    PLSI9A-2X    10,000    PLSI9A-3X