Learn More
Fisherbrand™ Tubo con curado platino de silicio
Código de producto. 12951388 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
3 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
6 mm
7,2 mm
8 mm
9 mm
9,5 mm
12 mm
13 mm
14 mm
14,4 mm
17 mm
22,5 mm
26,5 mm
31,5 mm
Tamaño de la unidad:
10 metros
5 metros
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) unitSize
12951388 14,4 mm 5 metros
11532563 3 mm 10 metros
11542573 14 mm 10 metros
11552573 17 mm 10 metros
11562573 22,5 mm 5 metros
11582573 31,5 mm 5 metros
11572573 26,5 mm 5 metros
11552563 4,5 mm 10 metros
11562563 5 mm 10 metros
11572563 6 mm 10 metros
11582563 7,2 mm 10 metros
11592563 8 mm 10 metros
11502573 9 mm 10 metros
11512573 9,5 mm 10 metros
11522573 12 mm 10 metros
11532573 13 mm 10 metros
11542563 4 mm 10 metros
17 options
Código de producto. 12951388
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para su uso con bomba peristáltica gracias a su mayor resistencia al desgarro y menor vulnerabilidad a fisuras o daños mecánicos.
  • El tubo no presenta olores ni manchas ni reacciona con cloro.
  • Los tubos curados con platino presentan una mayor nitidez y no amarillean, como ocurre con los materiales curados con peróxido.
  • 60 °IRHD ±5 °C
  • Aprobado por la FDA, BGA y WRC.
  • Intervalo de temperatura: De -60 °C a 200 °C
  • Antiadherente e hidrófobo.
  • Gran resistencia eléctrica y al ozono.
  • Menor cúmulo bacteriológico.
  • Para aplicaciones alimentarias, de laboratorio, farmacéuticas y médicas.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Aprobado por FDA, BGA y WRC
Material Silicona curada con platino
Diámetro exterior (imperial) 14,4 mm
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones alimentarias, de laboratorio, farmacéuticas y médicas
Color Translúcido