Descripción
- El tubo no presenta olores ni manchas ni reacciona con cloro.
- Los tubos curados con platino presentan una mayor nitidez y no amarillean, como ocurre con los materiales curados con peróxido.
- 60 °IRHD ±5 °C
- Aprobado por la FDA, BGA y WRC.
- Intervalo de temperatura: De -60 °C a 200 °C
- Antiadherente e hidrófobo.
- Gran resistencia eléctrica y al ozono.
- Menor cúmulo bacteriológico.
- Para aplicaciones alimentarias, de laboratorio, farmacéuticas y médicas.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Aprobado por FDA, BGA y WRC |
| Material | Silicona (curada al platino) |
| Diámetro exterior (imperial) | 8 mm |
| Grosor (métrico) | 1,5 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones alimentarias, de laboratorio, farmacéuticas y médicas |
| Color | Translúcido |