Learn More
Silicio, solución estándar de plasma, Si 1000 μg/ml, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338997
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
Código de producto. 11338997
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 038717.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00085311
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silicon plasma standard solution
Nombre de nota Si 1000μg/mL
Forma física Líquido
Cantidad 50 mL
Grado Specpure