Learn More
Saint Gobain Life Sciences Anillo de pistón de silicio
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Matraz de 2 a 6 l
Matraz de 50 a 500 ml
Matraz de 500 a 2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Descripción
- Anillos de pistón de silicona de caucho resistentes para matraces
- Para aplicaciones de laboratorio generales
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Silicio |
| Para utilizar con (equipo) | Matraz de 50 a 500 ml |
| N.° por paquete | 1 paquetes |
| Cantidad | 1 paquetes |
| Tipo de producto | Anillo de pistón |