Learn More
Óxido de silicio(IV), amorfo, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Silicon(IV) oxide is used as sodium aluminate stabilizer. It is also used as SDS mixture of sodium alkyl sulfates consisting chiefly of sodium lauryl sulfate. It is also acts as chain transfer agent in polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 2230°C |
| Nombre del producto químico o material | Silicon(IV) oxide |
| Punto de fusión | 1710°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo APS de 20 nm |
| Cantidad | 100 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% (metals basis) |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.09 |
| Olor | Odorless |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Atención
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
- MIXTURE LIST-Contém: Silica, amorphous