Learn More
Óxido de silicio(IV), 40 % en H2o, partículas de 0,014 micrómetros en dispersión coloidal, Thermo Scientific™
Código de producto. 11394778
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11394778 1 kg 1 Kg
11384778 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394778 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043115.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
S.A. 250 m2/g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7631-86-9
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.08
Número MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nombre IUPAC silanodiol
SMILES O=[Si]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silicon(IV) oxide
Nombre de nota 40% in H2O
Color Incolora
Forma física Partículas de 0,014 micrómetros, en líquido, S.A. 250 m
Cantidad 1 kg
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.09
Olor Odorless
Densidad 1.30 g/cm3 at 20°C