Learn More
Óxido de silicio(IV), 40 % en H2O, dispersión coloidal, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344778
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
11344778 1 kg 1 Kg
11334778 5 kg 5 Kg
2 options
Código de producto. 11344778
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043110.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
S.A. 200 m2/g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7631-86-9
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.08
Número MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nombre IUPAC dioxosilano
SMILES O=[Si]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silicon(IV) oxide
Nombre de nota 40% in H2O
Color Incolora
Forma física Partículas de 0,02 micrómetros, en líquido, S.A. 200 m
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.09
Olor Odorless
Densidad 1.30 g/cm3 at 20°C