Learn More
Óxido de silicio(IV), 30 % en H2O, dispersión coloidal, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374778
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
5 Kg
11374778 25 kg 25 Kg
11354778 1 kg 1 Kg
11364778 5 kg 5 Kg
3 options
Código de producto. 11374778
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043111.C4
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso como aglutinante en revestimiento cerámico de moldes de inversión, con polvos refractarios para producir revestimientos superiores
Used as sodium stabilizing counterion, for preparation of silica catalytic supports. Also used in glass manufacturing, foundry sand casting, metallurgical flux sand, ceramics sand, gas recovery, paint and coatings, filtration sand, chromatographic column treatment, wood treatment, inks, desiccants and powder metal molding. Its is principle gateway in electronic industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
S.A. 305 m2/g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7631-86-9
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.08
Número MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nombre IUPAC dioxosilano
SMILES O=[Si]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silicon(IV) oxide
Nombre de nota 30% in H2O
Color Incolora
Forma física Partículas de 0,01 micrómetros, en líquido, S.A. 305 m
Cantidad 25 kg
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.09
Densidad 1.2