Learn More
Óxido de silicio(IV), 30 % en etilenglicol, dispersión coloidal, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304758
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
11304758 1 kg 1 Kg
11394748 5 kg 5 Kg
2 options
Código de producto. 11304758
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043093.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7631-86-9
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.08
Número MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silicon (IV) oxide
Nombre de nota Colloidal dispersion
Color Blanco
Forma física Partículas de 0,05 micrómetros, en líquido
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal SiO2
Nombre IUPAC dioxosilano
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.09
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 30% in Ethylene glycol
Olor Sweet
Densidad 1.3 g/mL