Learn More
Yoduro de silicio (IV), 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4407793
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11364969 1 g 1 g
11354969 5 g 5 g
11344969 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11364969 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 087303.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Sensible a la luz, el aire y la humedad
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13465-84-4
Fórmula molecular I4Si
Peso molecular (g/mol) 535.70
Número MDL MFCD00054041
Clave InChI CFTHARXEQHJSEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silicon tetraiodide, silane, tetraiodo, silicon iv iodide, periodosilane, tetraiodosilicon, acmc-1bu37, silicon tetraiodide trace metals basis, silicon iv iodide trace metals basis 1g
PubChem CID 83498
Nombre IUPAC tetrayodosilano
SMILES I[Si](I)(I)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silicon(IV) iodide
Color Blanco
Forma física Cristales, envasados bajo argón
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% (metals basis)
Formula Weight (peso de la fórmula) 535.7