Learn More
Cloruro de silicio(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4824923
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
100 mL
1 L
3 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 ml
100 ml
3 litros
11384799 10 mL 10 ml
11364799 100 mL 100 ml
11374799 1 L 1 litro
11394799 3 x 1 L 3 litros
4 options
Código de producto. 11384799
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar undefined
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 10026-04-7 | Cl4Si | 169.89 g/mol
Silicon(IV) chloride is used as an intermediate in the manufacture of polysilicon. It is also used in the semiconductors industry, photovoltaic cells and in the production of optical fibers. Its derivatives like trichlorosilane and silane are used in the Siemens process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10026-04-7
Fórmula molecular Cl4Si
Peso molecular (g/mol) 169.89
Número MDL MFCD00011229
Clave InChI FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silicon tetrachloride, silicon chloride, perchlorosilane, silane, tetrachloro, silicon iv chloride, tetrachlorosilicon, chlorid kremicity, silicio tetracloruro di, siliciumtetrachlorid, silicon chloride sicl4
PubChem CID 24816
Nombre IUPAC tetraclorosilano
SMILES Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 57.6°C
Nombre del producto químico o material Silicon(IV) chloride
Punto de fusión °C to 70°C
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 10 mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% (metals basis)
Información de solubilidad Miscible with benzene,toluene,chloroform,petroleum ether,carbon tetrachloride,ether and hydrochloric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.9
Olor Acrid
Sensibilidad Moisture sensitive
Aspecto Colourless liquid
Densidad 1.483