Learn More
Macherey-Nagel™ Chiralplate™ para la separación de enantiómeros de TLC
Tienda Macherey-Nagel ProductosDescripción
Características
- Nanosílice de fase inversa impregnada con iones de Cu(II) y un selector quiral (un derivado de la prolina, DP 31 43 726 y EP 0 143 147)
- La separación basada en el intercambio de ligandos, es decir, la formación de complejos de ligando mixto ternario con los iones Cu(II); las diferencias en la estabilidad de los complejos diastereoméricos causan la separación cromatográfica
- Disponibles como placas de vidrio con indicador fluorescente
Aplicación
- Separación de los enantiómeros de los aminoácidos, los ácidos N-metilamino, los ácidos N-formilamino, los ácidos α-alquilamino, los derivados de la tiazolidina, los dipéptidos, las lactonas, los ácidos α-hidroxicarboxílicos
- Se ofrece una reseña de la aplicación de CHIRALPLATE en K. Günther [J. Chromatogr. 448 (1988) 11–30].
Especificaciones
Especificaciones
| Material del respaldo | Sílice |
| Material | Silicio |
| Cantidad | 4 |
| Tipo | Placa de vidrio |
| Indicador fluorescente | UV254 |
| Para utilizar con (aplicación) | Para separación de enantiómeros de TLC |
| Grosor (métrico) | 0,25 mm |
| Dimensiones (L x An) | 10 x 20 cm |