Learn More
Macherey-Nagel™ Chiralplate™ para la separación de enantiómeros de TLC
Código de producto. 12740184 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
5 x 20 cm
10 x 10 cm
10 x 20 cm
Cantidad:
25
25/Paq.
4
4/Paq.
50
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 4
paquete de 50
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad unitSize
12740184 10 x 20 cm 4/Paq. paquete de 4
10422052 10 x 10 cm 25 paquete de 25
12770184 10 x 20 cm 4 paquete de 25
10428781 5 x 20 cm 50 paquete de 50
10786322 10 x 20 cm 25/Paq. paquete de 25
5 options
Código de producto. 12740184
Marca: Macherey-Nagel™ 811056
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Resuelva una amplia variedad de enantiómeros. Chiralplate™ para la separación de enantiómeros de TLC consta de una capa especial disponible en placas de vidrio con indicador fluorescente.
Características
  • Nanosílice de fase inversa impregnada con iones de Cu(II) y un selector quiral (un derivado de la prolina, DP y EP )
  • La separación basada en el intercambio de ligandos, es decir, la formación de complejos de ligando mixto ternario con los iones Cu(II); las diferencias en la estabilidad de los complejos diastereoméricos causan la separación cromatográfica
  • Disponibles como placas de vidrio con indicador fluorescente
Aplicación
  • Separación de los enantiómeros de los aminoácidos, los ácidos N-metilamino, los ácidos N-formilamino, los ácidos α-alquilamino, los derivados de la tiazolidina, los dipéptidos, las lactonas, los ácidos α-dihidroxipropilo
  • K. Günther ha presentado una revisión sobre la aplicación de CHIRALPLATE [J. Chromatogr. 448 (1988) 11–30].
Especificaciones
Material del respaldo Sílice
Material Sílice
Cantidad 4/Paq.
Tipo Placa de vidrio
Indicador fluorescente UV254
Para utilizar con (aplicación) Para separación de enantiómeros de TLC
Grosor (métrico) 0,25 mm
Dimensiones (L x An) 10 x 20 cm