Learn More
Macherey-Nagel™ Chiralplate™ for TLC Enantiomer Separation
Resolve a wide variety of enantiomers. Chiralplate™ for TLC Enantiomer Separation consists of a special layer available on glass plates with fluorescent indicator.
Marca: Macherey-Nagel™ 811055
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Características- Nanosílice de fase inversa impregnada con iones de Cu(II) y un selector quiral (un derivado de la prolina, DP 31 43 726 y EP 0 143 147)
- La separación basada en el intercambio de ligandos, es decir, la formación de complejos de ligando mixto ternario con los iones Cu(II); las diferencias en la estabilidad de los complejos diastereoméricos causan la separación cromatográfica
- Disponibles como placas de vidrio con indicador fluorescente
Aplicación
- Separación de los enantiómeros de los aminoácidos, los ácidos N-metilamino, los ácidos N-formilamino, los ácidos α-alquilamino, los derivados de la tiazolidina, los dipéptidos, las lactonas, los ácidos α-hidroxicarboxílicos
- Se ofrece una reseña de la aplicación de CHIRALPLATE en K. Günther [J. Chromatogr. 448 (1988) 11–30].
Especificaciones
Sílice | |
Placa de vidrio | |
Para separación de enantiómeros de TLC | |
10 x 20 cm |
25/Paq. | |
UV254 | |
0,25 mm |