Learn More
Macherey-Nagel™ Chiralplate™ para la separación de enantiómeros de TLC
Código de producto. 10422052 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
5 x 20 cm
10 x 10 cm
10 x 20 cm
Cantidad:
25
25/Paq.
4
4/Paq.
50
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 4
paquete de 50
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad unitSize
10422052 10 x 10 cm 25 paquete de 25
12770184 10 x 20 cm 4 paquete de 25
10428781 5 x 20 cm 50 paquete de 50
12740184 10 x 20 cm 4/Paq. paquete de 4
10786322 10 x 20 cm 25/Paq. paquete de 25
5 options
Código de producto. 10422052
Marca: Macherey-Nagel™ 811058
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Resuelva una amplia variedad de enantiómeros. Chiralplate™ para la separación de enantiómeros de TLC consta de una capa especial disponible en placas de vidrio con indicador fluorescente.
Características
  • Nanosílice de fase inversa impregnada con iones de Cu(II) y un selector quiral (un derivado de la prolina, DP 31 43 726 y EP 0 143 147)
  • La separación basada en el intercambio de ligandos, es decir, la formación de complejos de ligando mixto ternario con los iones Cu(II); las diferencias en la estabilidad de los complejos diastereoméricos causan la separación cromatográfica
  • Disponibles como placas de vidrio con indicador fluorescente
Aplicación
  • Separación de los enantiómeros de los aminoácidos, los ácidos N-metilamino, los ácidos N-formilamino, los ácidos α-alquilamino, los derivados de la tiazolidina, los dipéptidos, las lactonas, los ácidos α-hidroxicarboxílicos
  • Se ofrece una reseña de la aplicación de CHIRALPLATE en K. Günther [J. Chromatogr. 448 (1988) 11–30].
Especificaciones
Material del respaldo Sílice
Material Sílice
Cantidad 25
Tipo Placa de vidrio
Indicador fluorescente UV254
Para utilizar con (aplicación) Para separación de enantiómeros de TLC
Grosor (métrico) 0,25 mm
Dimensiones (L x An) 10 x 10 cm