Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tapón con faldón plegable de silicio
Código de producto. p-8004866
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
7,1mm
16 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11744598 7,1mm 100 PCS
11714608 16 mm paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11744598 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor 467007100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Use this stopper for biology, microbiology and hematology, as well as food science, technical, medical and hospital apparatus. Silicon Folding Skirt Stopper is particularly suited for all types of tissue culture work.
  • Tapones con faldón plegable en dos partes
  • Diseñado con un cierre doble para mantener el contenido del recipiente seguro
  • Ideal para asegurar recipientes de vidrio, metal y plástico
  • La sección inferior está moldeada para sujetar el exterior del recipiente y el tapón hueco superior presenta estrías anulares que proporcionan una junta hermética en el borde
  • La sección superior del tapón hueco puede perforarse para extraer el contenido sin quitar el tapón y permanece estanco incluso después de varias perforaciones
  • Tapones de silicona no tóxicos y biológicamente neutros para el cierre de matraces y tubos
  • Insípidos, inodoros, no adherentes y resistentes al envejecimiento
  • No tóxicos, biológicamente neutros
  • Con aprobación de FDA/BGA
  • Para tubos de ensayo
  • Fácil instalación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 7,1mm
Cantidad 1/paq.
Color Transparente
Material Silicona
Tipo de producto Folding Skirt Stopper