Learn More
Kartell™ Tapones cónicos de silicio
Código de producto. p-8005887
Click to view available options
Tamaño:
Diám. superior/inferior: 12/9 mm
Diám. superior/inferior: 15/11 mm
Diám. superior/inferior: 16/12 mm
Diám. superior/inferior: 20/14 mm
Diám. superior/inferior: 30/21 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 10256911
Marca: Kartell™ 0380300
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tapones están hechos de silicio, lo que los hace aptos para aplicaciones relacionadas con alimentos. Los tapones cónicos de silicio Kartell™ están disponibles en una variedad de tamaños para tapar diferentes orificios.
  • Adecuado para su uso en el sector alimentario y de bebidas
  • Tapón cónico
  • Esterilizables en autoclave
  • Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Altura (métrico) 18 mm
Cantidad 1/paq.
Tamaño Diám. superior/inferior: 15/11 mm
Esterilizables en autoclave
Color Natural
Diameter (Metric) Bottom 11mm
Diámetro del área superior (métrico) 15mm
Material Silicona
Tipo de producto Tapón cónico
Forma Cónicos