Learn More
Kartell™ Tapones cónicos de silicio
Descripción
- Adecuado para su uso en el sector alimentario y de bebidas
- Tapón cónico
- Esterilizables en autoclave
- Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 24 mm |
| Cantidad | 1/paq. |
| Tamaño | Diám. superior/inferior: 20/14 mm |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Color | Natural |
| Diameter (Metric) Bottom | 14mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 20mm |
| Material | Silicona |
| Tipo de producto | Tapón cónico |
| Forma | Cónicos |