Learn More
Antiespumante de silicio, Chem-Lab
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Polietileno
Tamaño de la unidad:
1 LT
Descripción
La espuma reduce la velocidad y la capacidad de procesamiento en muchas aplicaciones de laboratorio. Una pequeña cantidad de antiespumante de silicio impide la formación de espuma y descompone rápidamente la espuma que ya está presente. Una película de espuma se estabiliza por su elasticidad superficial y viscosidad. Las siliconas tienen baja tensión superficial y propiedades interfaciales. Su falta de propiedades de estabilización de espuma hace que las paredes de espuma se vuelvan delgadas y se contraigan.
Especificaciones
Especificaciones
| Densidad | 1.00g/mL |
| Cantidad | 1 L |
| Envase | Polietileno |
| Tamaño de partículas | 1LT |
| Volumen de poro | 1LT |