Learn More
Silicio, +99 %, polvo, malla - 325, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 2355.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Silicon |
| Punto de fusión | 1410.0°C |
| Nombre de nota | -325 mesh |
| Color | Gris |
| Forma física | Polvo fino |
| Cantidad | 10 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
| Índice Merck | 15, 8630 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in molten alklai oxides, soluble in a mixture of nitric acid and hydrofluor, alkalis, insoluble in nitric acid and hydrochloric acid |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Silicon powder
- Atención
- Sólido inflamable Categoría 2
- H228-Sólido inflamable.