missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WTW™ Kits de pruebas de silicato
Click to view available options
Nº de pruebas:
300
Tamaño de la unidad:
1 set
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Para aguas residuales, agua potable |
| Para utilizar con (equipo) | Para fotómetros PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex |
| Incluye | Certificados |
| Nº de pruebas | 300 |
| Suficiente para | 300 pruebas |
| Método de prueba | Photométrique |
| Tipo | Kit de pruebas de celdas de carbono orgánico total (COT) |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido