Learn More
Solución de silicato para cromatografía iónica en matriz de NaOH al 1 % a 1 g/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12922195 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
12922195 500 mL 500 ml
12902195 100 mL 100 ml
12912195 250 mL 250 ml
3 options
Código de producto. 12922195
Marca: Fisher Chemical A 041 500
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Fórmula molecular (SiO3)2-
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silicate
Envase Frasco
Forma física Líquido
Concentración 1 g/L ±0.002
Tipo Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica
Solvent or Matrix Sodium Hydroxide
Cantidad 500 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Single-component Standard Solution for Ion chromatography. Silicate 1000mg/l in NaOH 1% (A 041)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.