Learn More
Solución de silicato para cromatografía iónica en matriz de NaOH al 1 % a 1 g/l, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Silicate |
| Envase | Frasco |
| Forma física | Líquido |
| Concentración | 1 g/L ±0.002 |
| Tipo | Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica |
| Solvent or Matrix | Sodium Hydroxide |
| Cantidad | 250 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Single-component Standard Solution for Ion chromatography. Silicate 1000mg/l in NaOH 1% (A 041)
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.