Learn More
Gel de sílice naranja, para secado, grado no tóxico, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosBeschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Silica gel orange |
| Color | Naranja |
| Forma física | Gránulos |
| Material | Silica Gel |
| Cantidad | 250 g |
| Pérdida por secado | 2% max. (120°C, 2 h) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. |