Learn More
Trajan™ Tubos de sílice fundida no desactivados para GC
Descripción
- Se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones capilares de GC, LC y bioanalíticas
- Fabricados con sílice fundida de alta calidad
- Tubos protegidos con resina de poliimida de alta temperatura
- Con un diámetro interior de 0,005 mm a 0,53 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Tubos capilares |
| Desactivación | No desactivado |
| Para utilizar con (aplicación) | GC, LC y aplicaciones bioanalíticas |
| Diámetro interior (métrico) | 0,53 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,68 mm |
| Longitud global (métrico) | 25 m |
| Material | Sílice |