Learn More
Macherey-Nagel™ Adsorbente de sílice P con ligante orgánico
Código de producto. 10608821 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Cantidad:
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
Código de producto. 10608821
Marca: Macherey-Nagel™ 816380.1
Especificaciones
Cantidad 1000 g
Para utilizar con (aplicación) TLC
Tipo de producto Adsorbente de sílice P
Tamaño de partículas 5-50 μm
Grado Preparativa
Incluye Indicador de fluorescencia UV254
Intervalo de pH 7
Volumen de poro 0,75 ml/g
Tamaño de poro 60 Å
Área de la superficie (métrico) 500