Learn More
Macherey-Nagel™ Silica N/UV254 Adsorbents
Código de producto. 10587041 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
10587041 1 kg 1 Kg
10104861 5 kg 5 Kg
2 options
Código de producto. 10587041
Marca: Macherey-Nagel™ 816340.1
Especificaciones
Cantidad 1 kg
Tipo de producto Adsorbentes de sílice N/UV
Tamaño de partículas 2 - 20 μm
Material Sílice
Volumen de poro 0,75 ml/g
Tamaño de poro 60 Å