Learn More
Macherey-Nagel™ Silica N
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 2-20 μm |
| Cantidad | 1 kg |
| Tipo | Sílice N |
| Material | Sílice |