Learn More
Macherey-Nagel™ Placas de sílice SIL G estándar sobre placas de vidrio
Tienda Macherey-Nagel ProductosDescripción
Separe mezclas no volátiles con capas de sílice estándar sin modificar para cromatografía de capa fina (TLC).Las capas de sílice SIL G estándar en placas de vidrio están disponibles en una amplia variedad de tamaños y grosores de placas.Seleccione un indicador fluorescente y elija entre una amplia variedad de tamaños de envases.
- Placas listas para usar con revestimiento previo
- Amplia gama de tamaños de placa, revestimientos de superficie y soportes
- Sílice 60
- Superficie específica (BET) ∼ 500 m2/g
- Tamaño medio del poro de 60 Å
- Volumen de poro específico de 0,75 ml/g,
- Tamaño de partícula de 5–17 µm
- Calidad estándar
- Para placas analíticas de 0,25 mm
- Para placas preparativas de 0,5 y 1 mm
- Para capas preparativas de 2 mm se utiliza un material ligeramente más grueso.
- Silicato de zinc activado por manganeso con fluorescencia verde para UV de onda corta (254 nm)
- Pigmento fluorescente inorgánico especial con fluorescencia azul para UV de onda larga (366 nm)
- Productos muy poliméricos que son estables en casi todos los disolventes orgánicos y resistentes a los reactivos de visualización agresivos
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Sílice 60 |
| Tamaño de partículas | 5-17 μm |
| Tamaño de poro | 60 Å |
| Cantidad | 100/Paq. |
| Tipo | Placa de vidrio |
| Volumen de poro | 0,75 ml/g |
| Superficie específica | ∼ 500 m2/g |
| Grosor (métrico) | 0,25 mm |
| Dimensiones (L x An) | 50x200mm |