Descripción
HPTLC glass plates in different plate sizes for many different applications. Silica gel (SiOH) impregnated with caffeine for the analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Sílice 60 |
| Tamaño de partículas | 2-10 μm |
| Tamaño de poro | 60 Å |
| Cantidad | 50/Paq. |
| Tipo | Placa de vidrio |
| Volumen de poro | 0,75 ml/g |
| Superficie específica | ∼ 500 m2/g |
| Grosor (métrico) | 0,20 mm |
| Dimensiones (L x An) | 10 x 20 cm |