Learn More
Silica gel, spherical, 100 angstroms, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Silica gel |
| Nombre de nota | P.V. 0.9cc/g |
| Forma física | Esférico, APS de 5 micras, superficie 350 m |
| Material | Silica Gel |
| Cantidad | 10 g |
| Tamaño de partículas | 5 Micron APS, 100Å |
| Área de la superficie | 350m2/g |