Learn More
Gel de sílice, funcional, amino-3, ca. 1,4 mmol/g, tamaño de partícula de 40 a 63 micras, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3734326 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
Código de producto. 10702833
Marca: Thermo Scientific Acros 360180100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 71888-97-6 | C9H23NO5Si2 | 281.455 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para la síntesis de apoyo sólido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71888-97-6
Fórmula molecular C9H23NO5Si2
Peso molecular (g/mol) 281.455
Número MDL MFCD03427643
Clave InChI JIBSXWZIQTVOKJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 172930
Nombre IUPAC dioxosilano;3-trietoxisilpropilpropan-1-amina
SMILES CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC.O=[Si]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silica gel, functionalized, Amino-3
Color Blanco
Forma física Polvo
Material Silica Gel
Cantidad 10 g
Envase Frasco de vidrio
Tamaño de partículas Particle size: 40 to 63 Micron