Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de sílice, para cromatografía en columna, ultra puro, 40-60 μ, 40 A
Código de producto. p-3756252 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
10120762 500 g 500 g
10689852 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 10120762
Marca: Thermo Scientific Chemicals 360035000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7631-86-9
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para cromatografía de columnas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7631-86-9
Especificaciones
Tamaño de partículas 40-60 μm
Tamaño de poro 40 Å
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Tipo Gel de sílice
Material Gel de sílice
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de columnas