Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de sílice para cromatografía de columnas, 0,035-0,070mm, 60Å
Código de producto. 10318090 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
30 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
30 Kg
5 Kg
10318090 1 kg 1 Kg
10273542 5 kg 5 Kg
10446042 30 kg 30 Kg
3 options
Código de producto. 10318090
Marca: Thermo Scientific Chemicals 240360010
Solicitar formato a granel o personalizado
Para cromatografía de columnas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para cromatografía de columnas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7631-86-9
Especificaciones
Tamaño de poro 60 Å
Envase Frasco de plástico
Cantidad 1 kg
Tipo Gel de sílice
Material Gel de sílice
Fórmula molecular O2Si
Número MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
Nombre IUPAC silanodiol
Peso molecular (g/mol) 60.08