Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de sílice, para cromatografía, 0,200-0,500 mm, 60Å
Código de producto. p-70228 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
Código de producto. Envase Cantidad unitSize
10256770 Frasco de plástico 1 kg 1 Kg
10378803 Tambor de plástico 5 kg 5 Kg
2 options
Código de producto. 10256770
Marca: Thermo Scientific Chemicals 240380010
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones:
Para cromatografía de columnas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7631-86-9
Specifications
Tamaño de poro 60 Å
Envase Frasco de plástico
Cantidad 1 kg
Tipo Gel de sílice
Material Gel de sílice
Fórmula molecular O2Si
Número MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
Nombre IUPAC silanodiol
Peso molecular (g/mol) 60.08