Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de sílice, para cromatografía, 0,200-0,500 mm, 60Å
Código de producto. 10378803 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
Código de producto. Envase Cantidad unitSize
10378803 Tambor de plástico 5 kg 5 Kg
10256770 Frasco de plástico 1 kg 1 Kg
2 options
Código de producto. 10378803
Marca: Thermo Scientific Chemicals 240380050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones:
Para cromatografía de columnas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7631-86-9
Especificaciones
Tamaño de poro 60 Å
Envase Tambor de plástico
Cantidad 5 kg
Tipo Gel de sílice
Material Gel de sílice