Learn More
Gel de sílice, para cromatografía, 0,075-0,250 mm, 150 A, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3523568 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10460983 250 g Frasco de vidrio 250 g
10316451 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10646994 5 kg Tambor de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10460983 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 419282500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para cromatografía de columnas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7631-86-9
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.08
Número MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silica gel
Color Blanco
Nombre de nota For column chromatography
Forma física Polvo granular muy fino
Envase Frasco de vidrio
Tamaño de partículas Nominal particle size: >60 mesh: <7.5%, <200 mesh: <10.0%
Área superficial específica 275 to 375 m2/g (BET)
Cantidad 250 g
Índice Merck 15, 8632
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Nombre IUPAC silanodiol
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.08