Learn More
Gel de sílice, C8-RP, 12 %C, ca. 1,2 mmol/g, tamaño de partícula de 40 a 63 μ, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Silica gel, C8-RP, 12%C |
| Nombre de nota | ca. 1.2 mmol/g, part. size 40-63 micron |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo |
| Material | Silica Gel |
| Cantidad | 50 g |
| Envase | Frasco de plástico |
| Tamaño de partículas | 40 to 63 Micron |