Learn More
Gel de sílice, C8-RP, 12 %C, ca. 1,2 mmol/g, tamaño de partícula de 40 a 63 μ, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10540352 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10540352 50 g Frasco de plástico 50 g
10340484 250 g Frasco de plástico 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10540352 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 360140500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para cromatografía de columnas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00148339
Sinónimo Octylsilicate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silica gel, C8-RP, 12%C
Nombre de nota ca. 1.2 mmol/g, part. size 40-63 micron
Color Blanco
Forma física Polvo
Material Silica Gel
Cantidad 50 g
Envase Frasco de plástico
Tamaño de partículas 40 to 63 Micron