Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas estándar de sílice para CE
Código de producto. 10246411 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Fase estacionaria:
Amino (NH2)
Ciano (CN)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Fase estacionaria unitSize
10246411 Ciano (CN) cada uno
12492650 Amino (NH2) cada uno
2 options
Código de producto. 10246411
Marca: Macherey-Nagel™ 720205.46
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tekniske data
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH Desde 2 hasta 8
Tamaño de poro 100 Å
Cantidad 1 paquete
Área de la superficie 350 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L10
Fase estacionaria Ciano (CN)
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 5%
Tipo de columna Modo mixto
Con desactivación terminal No
Fase Fase normal y reversa
Material Sílice
Tipo Columna EC estándar
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.