Especificaciones
| Cantidad | 100 g |
| Para utilizar con (aplicación) | Cationes fuertes |
| Tipo de producto | Adsorbente para PCA Chromabond |
| Tamaño de partículas | 45 μm |
| Material | Sílice |
| Intervalo de pH | De 2 a 8 |
| Tamaño de poro | 60 Å |
| Área de la superficie (métrico) | 500 m2/g |